Learn More
Sepabeads™ SP825L, synthetisches Adsorptionsharz, hochporöser Typ, 80 g/l auf PS-DVB, P.R. 70 Angström, Thermo Scientific Chemicals
Aminosäurentrennungen, kleine Moleküle in mittlerer Hydrophobizität in polaren Lösungsmitteln
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046882.A1
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
P.V. 1.4 ml/g Beads | |
Highly porous type, 80g/L on PS-DVB | |
250μm, P.R. 70Å | |
Weiß bis gelb | |
It is insoluble in water. |
Sepabeads™ SP825L, synthetic adsorbent resin | |
Odorless | |
1.05 g/mL | |
1 kg | |
930m2/g |
RUO – Nur für Forschungszwecke