Learn More
WTW™ ELECTRODE SENTIX™ HWD,
Click to view available options
Anschlusstypen:
Festes Kabel
Steckkopf
Temperaturbereich (metrisch):
-5 bis + 100 °C
0 °C bis 60 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Anpassung an die Probenkonsistenz durch spezielle Glasmembranen
- Optimale Messgenauigkeit durch angepasstes Membranverfahren
- Erhältlich für niedrig leitende Proben oder für Emulsionen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für gering elektrisch leitende Proben, S7-Steckkopf |
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Material | Glasschaft, Zugeschnittene Membran |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 60 °C° |
| Typ | SenTix™ PLUS Spezial-pH-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vario pH-Messgerät |
| Enthält | DIN, BNC-Elektrodenstecker |
| Modell | SenTix™ HW |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 60 °C |
| Mehr anzeigen |