Learn More
WTW™ SenTix™ Redox-Elektroden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10031211
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Stiel:
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Stiel unitSize
10031211 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10031211 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 103648
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Platinum ORP Elektroden mit verschiedenen Metallelektroden, die sich an die gemessene Substanz anpassen, eignen sich für verschiedenste Anwendungsbereiche: stark oxidierende Lösungen, Argentometrie und vieles mehr.
  • ORP-Elektroden aus Platin, Gold oder Silber - für unterschiedlichste Anwendung geeignet: stark oxidierende Lösungen, Argentometrie und vieles mehr
  • Verschiedene Metallelektroden zur Messung verschiedener Substanzen
  • Steckkopfelektroden für die allgemeine Verwendung
  • Ag/AgCl-Referenzsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glasschaft, Keramikmembran, Platinsensor
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ SenTix™ ORP-Elektrode:
Zur Verwendung mit (Geräte) ORP Measurement meter
Modell SenTix™ ORP
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Länge (metrisch) Stiel 120 mm