Learn More
WTW™ SenTix™ Mic PLUS Special pH-Elektrode
Click to view available options
Anschlusstypen:
Steckkopf
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PH-Mikroelektrode,5 mm-Membran
- Spezialisten für alle Fälle – pH-Ektroden für spezielle Anwendungen können den pH-Wert von Oberflächen, suspendierten Feststoffen, Suspensionen und vielem mehr bestimmen.
- Große Auswahl an Sondermessungen
- Anpassung an die Probenkonsistenz durch spezielle Glasmembranen
- Optimale Messgenauigkeit durch angepasstes Membranverfahren
- Mikro-Spezialelektrode, die nahezu jedes Problem bei der pH-Messung lösen kann
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Beschreibung | PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen |
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Glasschaft, Keramikmembran |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | SenTix™ PLUS Spezial-pH-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vario pH-Messgerät |
| Enthält | DIN, BNC-Elektrodenstecker |
| Mehr anzeigen |