Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ Magnetfiltertrichter
Magnettrichter für die Verwendung mit unserer Sentino Pumpe.
261.00 CHF - 360.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyphenylsulfon |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | Unsteril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17174291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4273 |
300 mL |
310.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17164291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4271 |
150 mL |
261.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17184291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4277 |
500 mL |
360.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Polyphenylsulfon | |
Autoklavierbar | |
Unsteril |