Learn More
Eppendorf™ Sensoreinheit 384-Well
Artikelnummer. 15758409 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
ISO 17025
ISO 9001
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
15758409 ISO 9001 1 Stück
15768409 ISO 17025 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15758409 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6328008007
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für den Einsatz mit einem 384-Well-Thermoblock für PCR-Mastercycler der Serie X50.
  • Sensoreinheit für 384-Well-Thermoblock
  • Geeignet für den Einsatz mit einem Mastercycler der X50-Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR Mastercycler 384-Well-Thermoblock der Serie X50
Beschreibung ISO 9001