Learn More
Mettler Toledo™ Sensorhalter, EasyPlace, dreifach
Artikelnummer. 17591016 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
EasyPlace
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17591016 EasyPlace 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17591016 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30671575
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sensorhalter für den EasyPlace Elektrodenarm. Für bis zu drei Sensoren.
  • Drei in einem
  • Für mehrkanalige Messungen, externe Referenzen oder Temperaturfühler – Positionieren mehrerer Sensoren mit einem EasyPlace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Sensorhalter, EasyPlace, dreifach
Zur Verwendung mit (Geräte) EasyPlace