Learn More
Mettler Toledo™ Sensorhalter, EasyPlace, einfach, größere Reichweite
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
EasyPlace
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Größere Reichweite
- Für große Probenbehälter oder aufwändige Versuchsaufbauten bietet der erweiterte Elektrodenhalter eine zusätzliche horizontale Reichweite
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sensorhalter, EasyPlace, einfach, größere Reichweite |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EasyPlace |