Learn More
Greiner Bio-One SensoPlate™ 96-Well-Mikrotiterplatte, zellkulturbehandelt, Flachboden
Beschreibung
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Besteht aus einem optisch klaren Boden aus Borosilikatglas mit einem Lichtweg 175 ± 15 μm und einem schwarzen Polystyrol-Rahmen
- Hergestellt aus laugengeprüften Rohstoffen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 9001 |
| Zertifiziert | Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Schwarz, Klar durchsichtiger Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 25 bis 34 μl |
| Mehr anzeigen |