Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ YO2IVD AST-Platte
Artikelnummer. 17274483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pkg.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17274483 10/Pkg.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17274483 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. YYO2IVD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.35 CHF
    406.03 CHF / 10 Stück
    Sparen 179.32 CHF
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vereinfachung der Hefetests für Candida sp. und geringere Kosten pro Test mit dieser Platte mit Voriconazol für zwei Isolate.
Vereinfachung der Hefetests für Candida sp. und geringere Kosten pro Test mit der Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ YO2IVD AST-Platte mit Voriconazol für zwei Isolate. Das kolorimetrische Thermo Scientific™ AlamarBlue™ Reagenz bietet eine zuverlässige, einfache und konsistente Bestimmung des Endpunkts mit visueller Ablesung für effiziente Arbeitsabläufe und präzise Ergebnisse.
Vereinfachung der Hefetests für Candida sp. und geringere Kosten pro Test mit der Sensititre YeastOne YO2IVD AST-Platte mit Voriconazol für zwei Isolate.
  • Problemlose Bestandskontrolle durch Lagerung bei Raumtemperatur.
  • Die Einzelverpackung ermöglicht Laboren das Testen jeweils einer Platte, sodass ungenutzte Platten nicht vergeudet werden.
  • Einschließlich skalierter QK-Bereiche zur unmittelbaren Qualitätskontrolle der Testverfahren.
  • Kostengünstig: Die Platte für zwei Isolate ermöglicht Tests von zwei Patientenproben pro Platte und reduziert damit die Kosten pro Test.
  • Schnelle Ergebnisse für Kliniker und Ärzte durch 24-stündige Inkubationszeit. 
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Die Produkte VersaTREK™ und Sensititre™ sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
0,5 McFarland-Standard H2O (Artikel-Nr. T3339)
Antimikrobielle Mittel Verschiedene
Kulturmediumtyp YeastOne Bouillon (Artikel-Nr. Y3462)
Beschreibung Sensititre YeastOne IVD-Platte mit Voriconazol
Antibiotika-Code Various
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Testtyp Yeast Testing
Inkubationsbedingungen 35 °C O2
Inkubationszeit 24 bis 25 h oder 48 bis 72 h für <33/>Cryptococcus<34/>* (* Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren einzusetzen.)
Isolate pro Platte 2
Anzahl pro Packung 10
Menge 10/Pkg.
Leseoptionen Manuell
Transfervolumen 20 µl
Volumen pro Well 100 μl
Spezies Candida species