Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ digitales MIC-Anzeigesystem
Artikelnummer. 15653434
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Sensititre Vizion Gerät
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
15653434 Sensititre Vizion Gerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15653434 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. YV2021
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durch die Kombination von Automatisierung mit visuellen Ergebnissen konsolidiert das Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ System alle Offline-Tests für maximale Effizienz in einem Gerät.
Durch die Kombination von Automatisierung mit visuellen Ergebnissen konsolidiert das Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ digitale MIC-Anzeigesystem alle Offline-Tests für maximale Effizienz in einem Gerät. Legen Sie einfach Ihre Platte in das Vizion Gerät ein, und anpassbare Beleuchtungsoptionen ermöglichen die effiziente, manuelle Messung aller Organismen. Das leicht ablesbare digitale Plattenbild ermöglicht es Anwendern, MIC-Ergebnisse einfach ablesen und aufzuzeichnen, wodurch manuelle Messfehler eliminiert werden. Mit dem leistungsstarken Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™ Softwaresystem speichern Sie Bilder mit LIS-Konnektivität, um Lehre, gemeinsame Nutzung und Entscheidungsfindung zu verbessern und zu beschleunigen.
Mit dem leistungsstarken Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™ Softwaresystem speichern Sie Bilder mit LIS-Konnektivität, um Lehre, gemeinsame Nutzung und Entscheidungsfindung zu verbessern und zu beschleunigen. Durch die Kombination von Automatisierung mit visuellen Ergebnissen konsolidiert das Sensititre Vizion digitale MIC-Anzeigesystem alle Offline-Tests für maximale Effizienz in einem Gerät.
  • Das vollständig anpassbare Expertensystem und die LIS-Konnektivität sparen Zeit, reduzieren Fehler und bieten dem Klinikteam schnell wertvolle Informationen.
  • Die integrierten Module für die Qualitätskontrollverwaltung erleichtern die Protokollierung.
  • Epidemiologiefunktionen heben entstehende Widerstandsmuster hervor und stellen Optionen zur einfachen Erstellung von Jahresberichten bereit.
Sensititre Vizion System
  • V2020-SYS umfasst das Vizion Gerät und den SWIN Computer.
  • V2020-SYS-LIS umfasst das Vizion Gerät, den SWIN Computer und die LIS-Benutzeroberfläche.
  • V2020-SYE umfasst das Vizion Gerät, den SWIN Computer und das SWIN Epidemiologie-Modul.
  • V2020-SYE-LIS umfasst das Vizion Gerät, den SWIN Computer, das SWIN Epidemiologie-Modul und die LIS-Benutzeroberfläche.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Fragen Sie bitte nach.
VersaTREK, Sensititre™, Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken , die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Various
Beschreibung Sensititre Vizion Gerät
Produkttyp Digital MIC Viewing System
Testtyp Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Kennzeichnung ETL safety tested, CE marked, EMC tested, FDA-cleared
Breite (angloamerikanisch) 10.4 in.
Breite (metrisch) 26.3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12.4 in.
Höhe (metrisch) 31.5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 13.9 in.
Tiefe (metrisch) 35.4 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 21 lb.
Gewicht (metrisch) 9.5 kg
Elektrische Anforderungen 220/240VAC; 60Hz; 8w
Spezies Multiple