Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Nephelometer
Artikelnummer. 15300601
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
0.8 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
15300601 0.8 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15300601 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. YV3011
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cost-effectively standardize inoculum density with the Thermo Scientific™ Sensititre™ Nephelometer.
Optimize performance and achieve accurate results by standardizing bacterial suspension density with the Thermo Scientific™ Sensititre™ Nephelometer. Designed to rapidly prepare a consistent inoculum density, the easy-to-read LED indicator light offers a quick methodology to produce bacterial suspensions equivalent to the required 0.5 McFarland Standard.
The Sensititre Nephelometer reduces the risk of manual errors associated with targeting numeric values, by guiding the user to increase/decrease the concentration of emulsified test colonies, until a green “in range” result is achieved – indicating that the suspension is ready for addition to the chosen test broth.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Die VersaTREK™ und Sensititre Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific und verbinden leistungsstarke manuelle, halbautomatische und vollautomatische Testprodukte und eine umfassende Linie von Medien und diagnostischen Produkten zu einer Komplettlösung. So erhalten Sie schnell die benötigten Produkte und hochwertigen Ergebnisse, die für Ihr Labor unabdingbar sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Sensititre Nephelometer
Produkttyp Nephelometer
Testtyp Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Breite (angloamerikanisch) 7.5 in.
Breite (metrisch) 19 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3.84 in.
Höhe (metrisch) 9.7 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 5.3 in.
Tiefe (metrisch) 13.5 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.8 lb.
Gewicht (metrisch) 0.8 kg
Elektrische Anforderungen 8-18VAC/DC; 130mA; 1w