Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-105 aus Polyurethan
Artikelnummer. 12680922 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12680922 10 12 Paare
12600932 6 12 Paare
12690922 11 12 Paare
12630932 9 12 Paare
12610932 7 12 Paare
12620932 8 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12680922 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 48105100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für leichte Anwendungen, die hohen Komfort und hohe Abriebfestigkeit erfordern.
  • Industrielle Handschuhe
  • Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
  • Präzise Handhabung von kleinen Objekten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
  • Verbesserte Sicherheit, Fingerfertigkeit und lange Lebensdauer
Anwendungen:
  • Montage, Prüfung und Verpackung von Kleinteilen
  • Einfache Montagearbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388:0030
Stulpenmaterial Nylon
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Latex Free Ja
Material Polyurethan
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 10
Sterilität Nicht steril
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Gefüttert
Menge 12 Paare
Beständig gegen Abriebfestigkeit
Serie 48-105