Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-100 aus Polyurethan
Artikelnummer. 12660912 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12660912
Marke: Ansell™ 48100100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für leichte Anwendungen, die hohen Komfort und hohe Abriebfestigkeit erfordern.
  • Industrielle Handschuhe
  • Hohe Abriebfestigkeit für längere Lebensdauer
  • Das dünne Futter und die dünne Beschichtung sorgen für hohe Geschicklichkeit und Beweglichkeit
  • Sensilite 48-100 ermöglicht extreme Fingerfertigkeit, wenn Präzision gefragt ist
  • Weiße Farbe zur Sicherung der Prozessqualität und zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
  • Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
  • Präzise Handhabung von kleinen Objekten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
  • Verbesserte Sicherheit, Fingerfertigkeit und lange Lebensdauer
Anwendungen:
  • Montage und Demontage von Anlagen
  • Fahrgestellmontage, Karosseriebau
  • Anlagenreparatur und -wartung
  • Be- und Entladen rauer Teile oder Kisten
  • Kommissionierung von Teilen und Zubehör
  • Pflege und Wartung an Produktionslinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388:4131
Stulpenmaterial Nylon
Coating Material Polyurethan
Farbe White
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Nylon
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 12 Paar
Beständig gegen Abriebfestigkeit
Serie 48-100