Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-100 aus Polyurethan
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Hohe Abriebfestigkeit für längere Lebensdauer
- Das dünne Futter und die dünne Beschichtung sorgen für hohe Geschicklichkeit und Beweglichkeit
- Sensilite 48-100 ermöglicht extreme Fingerfertigkeit, wenn Präzision gefragt ist
- Weiße Farbe zur Sicherung der Prozessqualität und zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
- Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
- Präzise Handhabung von kleinen Objekten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
- Verbesserte Sicherheit, Fingerfertigkeit und lange Lebensdauer
Anwendungen:
- Montage und Demontage von Anlagen
- Fahrgestellmontage, Karosseriebau
- Anlagenreparatur und -wartung
- Be- und Entladen rauer Teile oder Kisten
- Kommissionierung von Teilen und Zubehör
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Polyurethan |
| Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388:4131 |
| Stulpenmaterial | Nylon |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Gray |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyurethane |
| Produkttyp | Leichte Handschuhe |
| Mehr anzeigen |