Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-100 aus Polyurethan
Artikelnummer. 12600922 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12600922
Marke: Ansell™ 48100080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für leichte Anwendungen, die hohen Komfort und hohe Abriebfestigkeit erfordern.
  • Industrielle Handschuhe
  • Hohe Abriebfestigkeit für längere Lebensdauer
  • Das dünne Futter und die dünne Beschichtung sorgen für hohe Geschicklichkeit und Beweglichkeit
  • Sensilite 48-100 gewährleistet hervorragende Fingerbeweglichkeit bei Arbeiten, bei denen Präzision gefragt ist
  • Weiße Farbe zur Sicherung der Prozessqualität und zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
  • Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
  • Präzise Handhabung von kleinen Objekten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
  • Verbesserte Sicherheit, Fingerfertigkeit und lange Lebensdauer
Anwendungen:
  • Montage und Demontage von Anlagen
  • Fahrgestellmontage, Karosseriebau
  • Anlagenreparatur und -wartung
  • Be- und Entladen rauer Teile oder Kisten
  • Kommissionierung von Teilen und Zubehör
  • Pflege und Wartung an Produktionslinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388:4131
Stulpenmaterial Nylon
Coating Material Polyurethan
Farbe White
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 8
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Nylon
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 12 Paare
Beständig gegen Abriebfestigkeit
Serie 48-100