Learn More
HARPS Sempermed™ Sapphire XP Schwarze NBR PF BK Handschuh
Beschreibung
- Mit seiner eleganten schwarzen Farbe macht Semperguard™ Hire XP Black seinem Namen alle Ehre und verbindet nicht nur Ästhetik und Stil, sondern spiegelt auch Professionalität wider.
- Der schwarze Einweg-Schutzhandschuh aus Nitril-Butadien-Kautschuk ist besonders beliebt in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Schönheit und Körperkunst.
- Doppelt gekennzeichnet als persönliche Schutzausrüstung und medizinisches Gerät, bietet Semperguard™ Hire XP Black zusätzliche Vorteile, insbesondere da der Handschuh die Anforderungen eines medizinischen Geräts im Bereich Tätowierungen und Körperkunst erfüllt.
- Vorteile
- Stilvolle schwarze Farbe
- Ausgezeichneter elastizitätssicherer Griff dank der Textur im Fingerbereich
- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- Innenfinish: Puderfrei
- Handschuhoberfläche: Fingertextur
- Farbe: Schwarz
- Handschuhform: Flach mit aufgerolltem Rand, beidhändig
- Größe: XS, S, M, L, XL, XXL mittlere 240 mm
- Wanddicke: Gemessen in einer Schicht im Palmenbereich mindestens 0,06 mm
- Barriere-Leistung: AQL 1.0
- Kraft beim Bruch gemäß EN 455-2: Median ≥ 6 NewtonTyp: Puderfreier persönlicher Schutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
- Haltbarkeit: In der Originalverpackung, wenn sie gemäß der Produktspezifikation gelagert wird – 5 Jahre Kennzeichnung und KONFORMITÄT MIT NORMEN: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spezifikation
Spezifikation
| Chlorinated | Ja |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Industrie, Labor |
| AQL | 1 |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 3,1 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |