Learn More
HARPS Sempermed™ Safe + NBR PF RB Handschuh
Beschreibung
- Mit der längeren Manschette ist sempermed™ safe + ein Pluspunkt für die Sicherheit, speziell für kritische Anwendungen entwickelt, die einen höheren Schutz am Handgelenk und Unterarm erfordern.
- Seine verlängerte Länge von 300 mm macht Sempermed™ sicher+ zum bevorzugten Handschuh für die Arbeit in risikoreichen Umgebungen oder Verfahren, bei denen ein Risiko einer Exposition gegenüber reizenden Substanzen besteht.
- Vorteile
- Das Handschuhmaterial ist resistent gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten und schützt gegen Bakterien, Pilze und Viren wie SARS-CoV-2, Hepatitis B und C sowie HIV.
- Zusätzlicher Schutz, besonders für Handgelenk und Unterarm, dank einer extra langen Manschette. Sicherer Griff und optimale taktile Empfindlichkeit auch bei nassen Bedingungen.
- Typ:
- Puderfreier persönlicher Schutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- Innenfinish: Puderfrei
- Handschuhoberfläche: Fingertextur
- Farbe: Blau
- Handschuhform: Flach mit aufgerolltem Rand, beidhändig
- Größe: S, M, L, XL Median 295 mm ±5 mm
- Wanddicke: Gemessen in einer Schicht im Handflächenbereich mindestens 0,08 mm
- Barriere-Leistung: AQL 1.0
- Kraft bei der Pause gemäß EN 455-2: Median ≥ 6 Newton
- Haltbarkeit: In der Originalverpackung, wenn sie gemäß Produktspezifikation gelagert wird – 5 Jahre
- Kennzeichnung und KONFORMITÄT MIT NORMEN: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spezifikation
Spezifikation
| Chlorinated | Ja |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Labor, Industrie, Gesundheitswesen |
| AQL | 1 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |