Learn More
HARPS Sempermed™ Safe + NBR PF RB Handschuh
Artikelnummer. 31453989
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
31453989 Klein
31453991 Mittel
31453990 Groß
31453992 Extragroß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31453989 Lieferant HARPS Lieferanten-Nr. 3000016027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.05 CHF
    10.17 CHF / 100 Stück
    Sparen 16.88 CHF
    62% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puderfreier, einwegverwendbarer persönlicher Schutzhandschuh NBR PF RB blauer Handschuh für allgemeinen Schutz und Lebensmittelkontakt.
  • Mit der längeren Manschette ist sempermed™ safe + ein Pluspunkt für die Sicherheit, speziell für kritische Anwendungen entwickelt, die einen höheren Schutz am Handgelenk und Unterarm erfordern.
  • Seine verlängerte Länge von 300 mm macht Sempermed™ sicher+ zum bevorzugten Handschuh für die Arbeit in risikoreichen Umgebungen oder Verfahren, bei denen ein Risiko einer Exposition gegenüber reizenden Substanzen besteht.
  • Vorteile
    • Das Handschuhmaterial ist resistent gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten und schützt gegen Bakterien, Pilze und Viren wie SARS-CoV-2, Hepatitis B und C sowie HIV.
    • Zusätzlicher Schutz, besonders für Handgelenk und Unterarm, dank einer extra langen Manschette. Sicherer Griff und optimale taktile Empfindlichkeit auch bei nassen Bedingungen.
  • Typ:
    • Puderfreier persönlicher Schutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
    • Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
    • Innenfinish: Puderfrei
    • Handschuhoberfläche: Fingertextur
    • Farbe: Blau
    • Handschuhform: Flach mit aufgerolltem Rand, beidhändig
    • Größe: S, M, L, XL Median 295 mm ±5 mm
    • Wanddicke: Gemessen in einer Schicht im Handflächenbereich mindestens 0,08 mm
    • Barriere-Leistung: AQL 1.0
    • Kraft bei der Pause gemäß EN 455-2: Median ≥ 6 Newton
    • Haltbarkeit: In der Originalverpackung, wenn sie gemäß Produktspezifikation gelagert wird – 5 Jahre
    • Kennzeichnung und KONFORMITÄT MIT NORMEN: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spezifikation
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor, Gesundheitswesen, Industrie
AQL 1
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,1 mil
Dicke (metrisch) 0.08 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand