Learn More
Semperit™ Semperguard™ Xtension Lange Nitrilhandschuhe
Catalog Number p-7139097
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Extralang (300 mm) für zusätzlichen Tropfschutz. Die langen, blauen Semperit™ Semperguard™ Xtension Nitrilhandschuhe sind puderfreie Handschuhe mit Rollbündchen, texturierten Fingern, hohem Komfort und guter chemischer Beständigkeit. Spender-Box = 100 beidhändige Handschuhe.
  • Extralang: 300mm
  • Längerer Schutz für Handgelenk und Unterarm
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und hoher Tragekomfort
  • Hautfreundlich: Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergenen Latexproteinen
  • Signalblaue Farbe – geeignet für Bereiche gemäß HACCP-Standards
  • Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Normen EN 420, EN 374, EN455
Klassifikation CE-Kategorie III Schutzhandschuhe für komplexe Risiken, CE-Klasse I Untersuchungshandschuhe
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Oberflächenbehandlung außen Texturierte Finger
Güte Zertifiziert nach VO 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Bereiche, die den HAACP-Normen unterliegen.
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell XTension Nitril
Verpackungsart Spenderbox
Menge 100/Box
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm