Learn More
HARPS Semperguard Xpert Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 30928571
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
30928571 Groß
30928569 Klein
30928570 Mittel
30928572 Extragroß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieses Produkt enthält Beschleuniger vom Dithiocarbamat-Typ und Zink-Mercaptobenzothiazol. Diese Produkte dürfen nicht verwendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen besteht. Weitere Informationen sowie eine Liste der im Handschuh enthaltenen Substanzen sind auf Anfrage erhältlich.
Artikelnummer. 30928571 Lieferant HARPS Lieferanten-Nr. 3000016080
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt enthält Beschleuniger vom Dithiocarbamat-Typ und Zink-Mercaptobenzothiazol. Diese Produkte dürfen nicht verwendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen besteht. Weitere Informationen sowie eine Liste der im Handschuh enthaltenen Substanzen sind auf Anfrage erhältlich.
Hochleistungsfähige, puderfreie Nitrilhandschuhe, die für zuverlässigen Schutz in professionellen Arbeitsumgebungen entwickelt wurden.
  • Die Sempergarde™ Xpert Die zusätzliche Wandstärke bietet den stärksten Schutz aller Modelle der Semperguard-Serie.™ Portfolio und – wie der Name schon sagt – Das Ergebnis ist ein äußerst strapazierfähiger Handschuh, der von professionellen Anwendern in verschiedenen Anwendungsbereichen bevorzugt wird.
  • Im Bereich Arbeitssicherheit ist Semperguard stets einsatzbereit.™ Xpert hohe Punktzahlen aufgrund hoher Widerstandsfähigkeit und guter Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten
  • Die grünblaue Farbe in Kombination mit der zusätzlichen Wandstärke macht Semperguard aus.™ Xpert gut geeignet für Anwendungen im Lebensmittelsektor, wo mechanischer Verschleiß ein Problem darstellt
  • Im Labor- und Wissenschaftsbereich bietet der Handschuh durch seine sehr gute Beständigkeit gegenüber einer breiten Palette von Chemikalien perfekten Schutz für den Anwender.
  • Spezifikationen
  • Typ: Puderfreier, unsteriler Einweg-Schutzhandschuh
  • Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • Innenoberfläche: Pulverfrei
  • Handschuhoberfläche: Vollständig texturiert
  • Farbe: Grünblau
  • Handschuhform: Flach mit gerolltem Rand, beidhändig tragbar
  • Größe – Gesamtlänge gemäß EN 455-2: S, M, L, XL Median 240 mm
  • Wandstärke – Gemessen in Doppelschicht im Handflächenbereich: min. 0,11 mm
  • Barriereleistung – Dichtheit gemäß EN 455-1: AQL 1,0
  • Bruchkraft – nach EN 455-2: Median ≥ 12 Newton
  • Haltbarkeit – in Originalverpackung und bei sachgemäßer Lagerung gemäß Produktspezifikation: 3 Jahre
  • Kennzeichnung und Einhaltung von Normen: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D6319, ASTM F1671
  • Verpackung: 100 Stück / Spender S, M, L; 90 Stück / Spender XL
Spezifikation
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor
AQL 1
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 5,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Groß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,3 mil
Dicke (metrisch) 0.11 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Länge (metrisch) 240 mm