Learn More
SemperIt™ Semperguard™ puderfreie Einweg-Vinylhandschuhe
Product Code. p-8002740
Change view
Click to view available options
Größe:
Mittel
Extragroß
Unit Size:
100 Stück
90 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
12302189 Mittel 100 Stück
12201338 Extragroß 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12302189 Supplier SemperIt™ Supplier No. 3000001445
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die aus einer hochwertigen Vinylformel hergestellten Semperguard™ Powder-Free Einweg-Vinylhandschuhe sind reißfeste, nahtlose Handschuhe, die flach und mit einer gerollten Kante versehen sind.
Transparente Einweg-Schutzhandschuhe sind flach mit abgerundeten Enden.
  • Besonders hautfreundlich für Latexallergiker – frei von Latexproteinen und Beschleunigern
  • Frei von DOP (DEHP/Diethylhexylphthalat)
  • Hochwertiges Vinyl (PVC) bietet ausgezeichneten Tragekomfort
  • Hervorragende Qualität zu einem günstigen Preis
  • Schutzhandschuhe der CE-Kategorie I für minimale Risiken
  • Geprüft und zertifiziert nach VO 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE-Kategorie I, EN 420, EN 374, EN 455
Klassifikation Schutzhandschuhe der CE-Kategorie I für minimale Risiken
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Vinyl
Gepudert Puderfrei
Größe Mittel
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Verpackungsart Spenderbox
Handflächentyp Flach
Länge (metrisch) 240 mm