Learn More
Semperit™ Semperguard™ Style Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. p-7139096
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
100 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15573536
Marke: Semperit™ 3000003330
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die schwarzen Nitrilhandschuhe. Semperit™ Semperguard™ Style Nitrilhandschuhe sind nicht sterile, ungepuderte, latexfreie schwarze Handschuhe aus Nitril mit ausgezeichneter Dehnbarkeit, aufgerollter Manschette für einfaches Anziehen und texturierten Fingern für besseren Halt.
  • Schwarzer Nitrilhandschuh mit ausgezeichneter Dehnbarkeit
  • Besonders geeignet für Front-End-Anwendungen im Bereich Catering, Kosmetik und Körperkunst
  • Dank der doppelten Kennzeichnung werden auch die medizinischen Anforderungen von Tätowierungs- und Piercing-Studios erfüllt
  • Frei von Phthalaten/Plastifizierern und allergenen Latexproteinen
  • Gerollte Bündchen ermöglichen ein einfaches Anziehen
  • Praktische Spenderbox für 100 beidseitig tragbare Handschuhe
  • Schutzhandschuh der CE-Kategorie III für komplexe Risiken, Untersuchungshandschuh der CE-Klasse I
  • Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Normen EN 420, EN 374, EN455
Klassifikation CE-Kategorie III Schutzhandschuhe für komplexe Risiken, CE-Klasse I Untersuchungshandschuhe
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Güte Zertifiziert nach VO 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Besonders geeignet für Anwendungen, die für die Öffentlichkeit sichtbar sind.
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Modell Style Nitril
Verpackungsart Spenderbox
Menge 100/Box
Länge (metrisch) 240 mm