Learn More
Semperit™ Semperguard™ Semperguard Vinyl-Einweghandschuhe, weiß
Click to view available options
Größe:
M
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Vorgepudert
- Vinylkonstruktion
- Frei von Latexproteinen und Beschleunigern
- Frei von DOP
- Geeignet für den Kontakt mit fettfreien Lebensmitteln
- Minimale Risiken der CE-Kategorie I
- Farbe: transparent
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 13485 |
| Klassifikation | CE-Kategorie I |
| Schnittstil | Rollrand |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
| Latex Free | Ja |
| Material | Vinyl |
| Gepudert | Gepudert |
| Produkttyp | Einweghandschuhe |
| Mehr anzeigen |