Learn More
Semperit™ Semperguard™ Comfort Untersuchungshandschuhe aus Latex
Artikelnummer. 15313884
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15313884 Extragroß 90 Stück
15383874 Groß 100 Stück
15303884 Klein 100 Stück
15393874 Mittel 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15313884 Lieferant Semperit™ Lieferanten-Nr. 3000001283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 CHF
    7.85 CHF / 90 Stück
    Sparen 12.15 CHF
    60% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Semperguard™ Comfort Untersuchungshandschuhe aus Latex sind puderfrei, bieten ausgezeichnete Elastizität und sind sehr bequem zu tragen.
  • Aus Naturkautschuk
  • Hautfreundlich
  • Puderfrei
  • Ausgezeichnete Elastizität, gutes Tastgefühl und hoher Tragekomfort
  • Gute Griffifgkeit und einfaches Anziehen
  • Frei von Phthalaten und Weichmachern
  • CE-Kategorie: Medizinprodukt der Klasse I; Einweg-Schutzhandschuhe für komplexe Risiken der Kategorie III
  • Geprüft und zertifiziert gemäß 1935/2004
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420, EN 374 und EN 455
Klassifikation CE-Klasse I
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Ja
Latex Free Nein
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Untersuchungshandschuhe
Größe Extragroß
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Arbeitssicherheit, Pflege, Labor/Pharma, Reinigung/Hygiene, Lebensmittel, Einzelhandel/Haushalt
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Verpackungsart Spenderbox
Menge 90/Packung
Beständig gegen Chemikalien
Länge (metrisch) 240 mm