Learn More
Semperit™ Semperguard™ Semperfit Handschuhe aus rotem Latex
Artikelnummer. 15353874
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15353874
Marke: Semperit™ 3000006246
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Allgemeiner Schutzhandschuh aus Naturkautschuk mit hohem Tragekomfort. Rote Semperit™ Semperguard™ Semperfit Latexhandschuhe sind hautfreundlich und durch die glatte, halogenierte Innenseite bequem zu tragen.
  • Aus Naturkautschuk
  • Ohne Dichtungseinlage
  • Ausgezeichneter Tragekomfort
  • Sehr hautfreundlich und bequem dank glatter, halogenierter Innenflächen
  • Die Handflächen und Finger haben ein raues Profil, das ausgezeichnete taktile Eigenschaften und einen sehr guten Griff bietet.
  • Die halogenierte Oberfläche verfügt über eine bessere allgemeine chemische Beständigkeit als nicht halogenierte Handschuhe.
  • Die Signalfarbe Rot ermöglicht eine einfache Identifizierung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, EN 420, EN 374, EN 388
Klassifikation CE-Kategorie III
Farbe Rot
Cut Resistance Rating 1
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Nein
Material Latex
Produkttyp Handschuhe
Größe M
Dicke (metrisch) 0,45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung, Elektroindustrie, Lebensmittelindustrie, Catering, Labor- und Pharmaindustrie, Industrie (Serviceverpackung), Landwirtschaft, Haushalt und Garten
Art der Handschuhstulpe Gerade
Verpackungsart Polybeutel
Menge 12/Packung
Beständig gegen Abrieb, Rissbildung, Durchstich, Chemikalien
Reißfestigkeit 1
Länge (metrisch) 300 mm