Learn More
Semperit™ Semperguard™ Semperfit Handschuhe aus rotem Latex
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Aus Naturkautschuk
- Ohne Dichtungseinlage
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Sehr hautfreundlich und bequem dank glatter, halogenierter Innenflächen
- Die Handflächen und Finger haben ein raues Profil, das ausgezeichnete taktile Eigenschaften und einen sehr guten Griff bietet.
- Die halogenierte Oberfläche verfügt über eine bessere allgemeine chemische Beständigkeit als nicht halogenierte Handschuhe.
- Die Signalfarbe Rot ermöglicht eine einfache Identifizierung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, EN 420, EN 374, EN 388 |
| Klassifikation | CE-Kategorie III |
| Farbe | Rot |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | L |
| Dicke (metrisch) | 0,45 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung, Elektroindustrie, Lebensmittelindustrie, Catering, Labor- und Pharmaindustrie, Industrie (Serviceverpackung), Landwirtschaft, Haushalt und Garten |
| Mehr anzeigen |