Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummi-Schutzhandschuhe, puderfrei
Artikelnummer. p-8002736
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12526756 6 50 Paare
12536756 6,5 50 Paare
12556756 7,5 50 Paare
12566756 8 50 Paare
12576756 8,5 50 Paare
10723173 9 50 Paare
12546756 7 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12526756 Lieferant SemperIt™ Lieferanten-Nr. 3000006238
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die pulverfreien Semperit™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummischutzhandschuhe bieten einen ausgezeichneten Griff. Die Handschuhe mit gerolltem Aufschlag sind innen glatt, während die äußere mikoraue Oberfläche selbst bei Nässe einen festen Griff bietet.
  • Höchster Tragekomfort und besonders einfaches Anziehen dank der speziellen Innenbeschichtung
  • Sehr gute Greifeigenschaften durch die spezielle Außenoberflächenbehandlung bei der Produktion
  • Die anatomische Form verringert die Ermüdung der Hände
  • Besonders hautfreundlich und puderfrei durch intensive Reinigung/Waschen
  • Erhältlich in 6 Größen, einschließlich Zwischengrößen für optimale Passform
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Latex
Gepudert Gepudert
Größe 6
Dicke (metrisch) 0,21 mm
Länge (metrisch) 270 mm