Learn More
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
- Die optimierte Länge der Finger verbessert den Tragekomfort erheblich
- Der pulverfreie Untersuchungshandschuh aus Naturlatex zeichnet sich durch seine besonders gut gleitende Oberfläche aus.
- Die texturierten Finger bieten optimale Griffigkeit für eine sichere Handhabung von Geräten.
- Die synthetische Innenbeschichtung, die durch die spezielle Sempermed-Technologie erreicht wird, macht das Anziehen einfach und schnell.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3 |
Klassifikation | CE-Klasse I, CE-Kategorie III |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
Größe | XL |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 0,15 mm |