Learn More
HARPS Semperguard™ Saphir XP NBR PF VB Handschuhe
Artikelnummer. 30274447
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
180 Stück
200 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30274447 Extragroß 180 Stück
30274440 Extraklein 200 Stück
30274437 Klein 200 Stück
30274421 Mittel 200 Stück
30274417 Groß 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieses Produkt enthält Beschleuniger von Dithiocarbamat-Typen und Zinkmercaptobenzothiazol. Diese Produkte sollten nicht verwendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen besteht. Für weitere Informationen ist auf Anfrage eine Liste der im Handschuh enthaltenen Substanzen verfügbar.
Artikelnummer. 30274447 Lieferant HARPS Lieferanten-Nr. 3000016135
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält Beschleuniger von Dithiocarbamat-Typen und Zinkmercaptobenzothiazol. Diese Produkte sollten nicht verwendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen besteht. Für weitere Informationen ist auf Anfrage eine Liste der im Handschuh enthaltenen Substanzen verfügbar.
Semperguard™ Sapphire XP ist ein vielseitiger Allround-Handschuh mit puderfreiem Nitril-Schutzhandschuh.
  • Semperguard™ Sapphir XP ist ein vielseitiger Allroundhandschuh mit dem Fokus auf Komfort beim Tragekomfort und dem Schutz der Hände bei der täglichen Arbeit.
  • Die sorgfältig entwickelten Nitrilformulierungen und innovative Produktionsverfahren haben es ermöglicht, ultradünne Nitrilhandschuhe mit ausgezeichneter Elastizität herzustellen und so einen besonders angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.
  • Der wirtschaftliche Allrounder für professionellen Schutz.
  • Geeignet für den Umgang mit milden Chemikalien gemäß der Liste der Semperguard chemischen Resistenz.
  • Violettblaue Farbe, ideal für den Umgang mit Lebensmitteln (HACCP)
  • Hoher Tragekomfort, ausgewogene Dicke und takttiles Gefühl.
  • Typ: Puderfreier Schutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
  • Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • Innenfinish: Puderfrei
  • Handschuhoberfläche: Fingertextur
  • Farbe: Violettblau
  • Handschuhform: Flach mit aufgerolltem Rand, beidhändig
  • Größe: XS, S, M, L, XL, XXL mittlere 240 mm
  • Wanddicke: Gemessen in einer Schicht im Palmenbereich mindestens 0,06 mm
  • Barriere-Leistung: AQL 1.0
  • Kraft beim Bruch gemäß EN 455-2: Median ≥ 6 Newton
  • Haltbarkeit: in der Originalverpackung, wenn sie gemäß Produktspezifikation gelagert wird – 5 Jahre
  • Kennzeichnung und KONFORMITÄT MIT NORMEN: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spezifikation
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Labor, Gesundheitswesen
AQL 1
Farbe Violett
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 2,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.06 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Extragroß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2,4 mil
Dicke (metrisch) 0.06 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand