Learn More
HARPS Semperguard™ Saphir XP NBR PF VB Handschuhe
Beschreibung
- Semperguard™ Sapphir XP ist ein vielseitiger Allroundhandschuh mit dem Fokus auf Komfort beim Tragekomfort und dem Schutz der Hände bei der täglichen Arbeit.
- Die sorgfältig entwickelten Nitrilformulierungen und innovative Produktionsverfahren haben es ermöglicht, ultradünne Nitrilhandschuhe mit ausgezeichneter Elastizität herzustellen und so einen besonders angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.
- Der wirtschaftliche Allrounder für professionellen Schutz.
- Geeignet für den Umgang mit milden Chemikalien gemäß der Liste der Semperguard chemischen Resistenz.
- Violettblaue Farbe, ideal für den Umgang mit Lebensmitteln (HACCP)
- Hoher Tragekomfort, ausgewogene Dicke und takttiles Gefühl.
- Typ: Puderfreier Schutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- Innenfinish: Puderfrei
- Handschuhoberfläche: Fingertextur
- Farbe: Violettblau
- Handschuhform: Flach mit aufgerolltem Rand, beidhändig
- Größe: XS, S, M, L, XL, XXL mittlere 240 mm
- Wanddicke: Gemessen in einer Schicht im Palmenbereich mindestens 0,06 mm
- Barriere-Leistung: AQL 1.0
- Kraft beim Bruch gemäß EN 455-2: Median ≥ 6 Newton
- Haltbarkeit: in der Originalverpackung, wenn sie gemäß Produktspezifikation gelagert wird – 5 Jahre
- Kennzeichnung und KONFORMITÄT MIT NORMEN: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spezifikation
Specifica
| Chlorinated | Ja |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Industrie, Labor, Gesundheitswesen |
| AQL | 1 |
| Farbe | Violett |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 2.8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Latex Free | Ja |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?