Learn More
HARPS Semperguard™ Saphir NBR PF VB Handschuhe
Beschreibung
- XTRA-SENSITIVES NITRIL: Puderfreier Nitril-Schutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
- Semperguard™ Sapphire, ein leichter und äußerst weicher Schutzhandschuh, Sempermed bietet eine geeignete, latexfreie Alternative für alle, die einen Handschuh suchen, der außergewöhnlichen Tragekomfort mit einer unverzichtbaren Kraft beim Bruch verbindet.
- Das extra weiche Saphirmaterial wirkt wie eine zweite Haut und eignet sich besonders für Menschen mit empfindlicher Haut, die Probleme mit Naturgummilatex haben.
- Typ: Puderfreier Schutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- Innenfinish: Puderfrei
- Handschuhoberfläche: Fingertextur
- Farbe: Violettblau
- Handschuhform: Flach mit aufgerolltem Rand, beidhändig
- Größe: Gesamtlänge gemäß EN 455-2
- XS, S, M, L, XL, XXL mittlere ≥ 240 mm
- Wanddicke: Gemessen in Einzelschicht im Palmenbereich: mindestens 0,05 mm
- Barriereleistung: Festigkeit gemäß EN 455-1; AQL 1.0
- Kraft beim Break: gemäß EN 455-2; Median ≥ 6,5 Newton
- Haltbarkeit: in der Originalverpackung, wenn sie gemäß der Produktspezifikation 5 Jahre gelagert wird
- Kennzeichnung und KONFORMITÄT MIT NORMEN: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spezifikation
Spezifikation
| Chlorinated | Ja |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Industrie, Labor, Gesundheitswesen |
| AQL | 1 |
| Farbe | Violett |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 2,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |