Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Nitrile Xenon Schutzhandschuhe
Artikelnummer. 12673255
Click to view available options
Größe:
L, 8, 9
M, 7, 8
S, 6, 7
XL, 9, 10
Packungsgröße:
180 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 12673255
Marke: SemperIt™ 3000001633
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Semperguard™ weißen latexfreien Einweg-Schutzhandschuhe aus Nitril sind weich, leicht und bieten ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Schutzhandschuhe der CE-Kategorie III für minimale Risiken
  • Medizinprodukt der CE-Klasse I
  • Weiche und leichte Einweg-Handschuhe mit ausgezeichnetem Tragekomfort und hohem Tastgefühl
  • Hautfreundlich: Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergenen Latexproteinen
  • Elegante weiße Farbe
  • Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • In der handlichen Großpackung (200 Handschuhe in S, M, L und 180 Handschuhe in XL) für optimierte Logistik durch
    ul>
  • längere Verwendung eines Pakets – weniger häufiges Austauschen am Arbeitsplatz
  • Reduzierte Lagerlogistik – geringere Vertriebskosten durch längere Lagerintervalle
  • Weniger Verpackungsmaterial – weniger Verpackungsabfall
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe S, 6, 7
Dicke (angloamerikanisch) 3,9 mil
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Modell 3000001633
Länge (metrisch) 240 mm