Learn More
SemperIt™ Semperguard™ gepuderte Schutzhandschuhe aus Latex
Artikelnummer. 10313592
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. 10313592
Marke: SemperIt™ 3000001417
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die aus hochwertiger, weicher Latexfolie gefertigten Semperguard™ Schutzhandschuhe sind leicht gepudert und mit einer mikroaufgerauten Außenfläche versehen.
  • Beidhändig
  • Gerolltes Bündchen
  • Naturfarben
  • Einweg
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, PSA-Kategorie III
Klassifikation Geprüft und zertifiziert gemäß 1935/2004
Coating Material Glatte Innenseite, texturierte Fingeraußenseite
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Hand Beidhändig
Material Naturkautschuk
Gepudert Gepudert
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Verpackungsart Spenderbox
Handflächentyp Flach
Menge 100/Packung
Serie Gepuderter Latex
Länge (metrisch) 240 mm