Learn More
SemperIt™ Semperguard™ puderfreie Handschuhe aus Latex mit Innenbeschichtung
Hergestellt aus hochwertiger, weicher Latexfolie. Semperit™ Semperguard™ Latexhandschuhe mit Innenbeschichtung sind puderfrei und leicht gepudert lieferbar.
Marke: SemperIt™ 3000001292
Additional Details : Gewicht : 0.62100kg
Beschreibung
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem Latex und lieferbar in leicht gepuderten und puderfreien Ausführungen
- Leicht gepudert oder puderfrei
- Mikroaufgeraute Außenfläche bietet bessere Griffigkeit
- Puderfreie Handschuhe sind für leichteres Anziehen mit einer synthetischen Innenbeschichtung versehen
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Rollbündchen
Spezifikation
CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III | |
Naturfarben | |
Beidseitig tragbar | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln | |
100/Packung | |
240 mm |
Glatte Innenseite, texturierte Außenseite | |
Ja | |
Naturkautschuk | |
L | |
0,24 mm | |
Rollrand | |
18/14 MPa |