Learn More
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Description
- PPE-Kat. III
- AQL 1,5
- Puderfrei
- Einweg, unsteril
- Bequem zu tragen, auch über längere Zeiträume hinweg
- Hautfreundliche Formulierung: Kein Chlor, keine Naturkautschuk-Latexproteine, keine Gummibeschleuniger
- Hergestellt mit gleichzeitiger Einsparung von Wasser und Energie und Reduzierung der CO2-Emissionen
- Synthetische Innenbeschichtung
- Strukturierte Fingerspitzen sorgen für zusätzlichen Halt
- Stabilität und angenehmes Tragegefühl
- Das Handschuhmaterial ist beständig gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten und schützt vor Bakterien, Pilzen und Viren, einschließlich SARS-CoV-2, Hepatitis B, Hepatitis C und HIV
- Ideal für Anwendungen wie Personenschutz, Lebensmittel/Gastronomie, Verbraucher/Einzelhandel, Schönheit/Körperkunst und Friseurhandwerk
Specifications
Specifications
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA der Kategorie III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, En 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, En 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671 |
Chlorinated | Nein |
Accelerator Free | Ja |
Anwendungen | Industriell |
AQL | 1,5 |
Farbe | Minzgrün |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Show More |