Learn More
HARPS Semperguard™ Force Blue NBR PF OB Handschuhe
Artikelnummer. 30274453
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30274453 Klein 100 Stück
30274420 Mittel 100 Stück
30274436 Groß 100 Stück
30274416 Extragroß 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieses Produkt enthält Beschleuniger von Dithiocarbamat-Typen und Zinkmercaptobenzothiazol. Diese Produkte sollten nicht verwendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen besteht. Für weitere Informationen ist auf Anfrage eine Liste der im Handschuh enthaltenen Substanzen verfügbar.
Artikelnummer. 30274453 Lieferant HARPS Lieferanten-Nr. 3000016180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 CHF
    7.44 CHF / 100 Stück
    Sparen 12.56 CHF
    62% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt enthält Beschleuniger von Dithiocarbamat-Typen und Zinkmercaptobenzothiazol. Diese Produkte sollten nicht verwendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen besteht. Für weitere Informationen ist auf Anfrage eine Liste der im Handschuh enthaltenen Substanzen verfügbar.
Semperguard™ Force Blue pulverfreier Nitril-Personenschutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
  • Semperguard™ Force Blue ist eine geeignete Lösung, wenn es um einen verbesserten Benutzerschutz geht, der den Tragekomfort und die taktile Empfindlichkeit nicht beeinträchtigt.
  • Unser semperguard™ force blue ist eine geeignete Lösung für einen verbesserten Benutzerschutz, der den Tragekomfort und die taktile Empfindlichkeit nicht beeinträchtigt.
  • Entweder zum Einwegschutz gegen chemische Spritzer oder bei der Verarbeitung fettiger Lebensmittel ist Semperguard™ Force Blue immer die beste Wahl.
  • Die speziell entwickelte weiche Nitrilformulierung bietet hervorragende Haltbarkeitseigenschaften vom Anlegen bis zum Abschluss jeder Aufgabe.
  • Das semperguard™ force blue ist blau erhältlich, was es auch ideal für den Einsatz im Lebensmittelsektor macht, wo die Einhaltung der HACCP-Standards entscheidend ist.
  • Handschuhoberfläche: Fingertextur
  • Farbe: Ozeanblau
  • Handschuhform: Flach mit aufgerolltem Rand, beidhändig
  • Größe: S, M, L, XL, XXL mittlere ≥ 240 mm
  • Wanddicke, gemessen in einer einzigen Schicht im Handflächenbereich: mindestens 0,08 mm
  • Barriere-Leistung: AQL 1.0
  • Kraft beim Bruch gemäß EN 455-2: Median ≥ 9 Newton
  • Haltbarkeit in der Originalverpackung bei Lagerung gemäß Produktspezifikation: 5 Jahre
  • Kennzeichnung und KONFORMITÄT MIT NORMEN: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spezifikation
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Labor
AQL 1
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,1 mil
Dicke (metrisch) 0.08 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand