Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Semiquantitative Teststreifen
Artikelnummer. 11772957
Ansicht ändern
Click to view available options
Analyten:
Chlorid
Freies Chlor
Gesamtchlorgehalt
Nitrat-Nitrit/NO3
Wasserstoffperoxid
Konzentration:
0. 1.0. 2,0. 3,0. 4,0. 5,0. 6,0. 7,0 ppm (mg/L) und 0,00. 0,05. 0,10. 0,20. 0,40. 0,60. 0,80. 1,20 ppm (mg/L)
Chlorid/0-50-100-250-500 ppm
Freies Chlor/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0. 8-1,2-1,5-2,0-2,6-4,0-> 6,0 ppm
Gesamtchlor/0-0.05-0.1-0.15-0.2-0.5-0.8-1.0-4.0-10.0 ppm
Gesamtchlor/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm
Nitrat-Nitrit/NO3: 0. 0.5. 2. 5. 10. 20. 50 ppm (mg/l)
Wasserstoffperoxid/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm
Packungsgröße:
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Analyten Konzentration Packungsgröße
11772957 Wasserstoffperoxid Wasserstoffperoxid/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm 50 Stück
11752957 Nitrat-Nitrit/NO3 Nitrat-Nitrit/NO3: 0. 0.5. 2. 5. 10. 20. 50 ppm (mg/l) 50 Stück
11712947 Freies Chlor Freies Chlor/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0. 8-1,2-1,5-2,0-2,6-4,0-> 6,0 ppm 50 Stück
11702947 Freies Chlor 0. 1.0. 2,0. 3,0. 4,0. 5,0. 6,0. 7,0 ppm (mg/L) und 0,00. 0,05. 0,10. 0,20. 0,40. 0,60. 0,80. 1,20 ppm (mg/L) 50 Stück
11742947 Gesamtchlorgehalt Gesamtchlor/0-0.05-0.1-0.15-0.2-0.5-0.8-1.0-4.0-10.0 ppm 50 Stück
11752947 Gesamtchlorgehalt Gesamtchlor/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm -
11762947 Chlorid Chlorid/0-50-100-250-500 ppm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11772957 Lieferant ITS Thorsten Betzel™ Lieferanten-Nr. 481015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.94 CHF
    22.04 CHF / 50 Stück
    Sparen 2.90 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Analyten Wasserstoffperoxid
Konzentration Wasserstoffperoxid/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm
Verpackung Flasche
Menge 50 Streifen