Learn More
Semicarbazid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138132 5 g 5 Gramm
18070430 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138132 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2582005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-41-7
Summenformel C H5 N3 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 111.53
Synonym Hydrazinecarboxamide, hydrochloride (1:1), Hydrazinecarboxamide, monohydrochloride (9CI), Semicarbazide, monohydrochloride (8CI), Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide, hydrochloride, Semicarbazide chloride, Semicarbazide hydrochloride
IUPAC-Name Aminoharnstoff;Hydrochlorid
SMILES Cl.NNC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Semicarbazide hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
Formelmasse 111.0199
Reinheit (%) >95%