Learn More
Semicarbazidhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499143 500 g 500 Gramm
11489143 100 g 100 Gramm
11409153 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499143 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11668.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Urease-Substrat und MAO-Hemmer
Semicarbazide hydrochloride is used as urease substrate and MAO inhibitor. Derivatizing agent for carbonyl compounds as their semicarbazones which produces crystalline compounds with characteristic melting points. Also used in heterocyclic synthesis. Semicarbazone formation has been used to separate carbonyl compounds from mixtures by adsorption onto silica gel from a hydrocarbon solution. Regeneration is by hydrolysis with oxalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Semicarbazidhydrochlorid wird als Ureasesubstrat und MAO-Inhibitor verwendet. Derivatisierungsmittel für Carbonylverbindungen als ihre Semicarbazonen, das kristalline Verbindungen mit charakteristischen Schmelzpunkten erzeugt. Wird auch in der heterocyclischen Synthese verwendet. Die Semicarbazonbildung wurde verwendet, um Carbonylverbindungen aus Gemischen durch Adsorption an Kieselgel aus einer Kohlenwasserstofflösung zu trennen. Die Regeneration erfolgt durch Hydrolyse mit Oxalsäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich (>100 g/l).
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-41-7
Summenformel CH6ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 111.53
MDL-Nummer MFCD00013009
InChI-Schlüssel XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC-Name Aminoharnstoff;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Semicarbazide hydrochloride
Schmelzpunkt ∼176°C (decomposition)
pH 1.5
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel H2NCONHNH·HCl
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3593642
Merck Index 14,8444
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (>100g/L).
Formelmasse 111.53
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin