Learn More
Semicarbazidhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10265230 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10061410 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11652209 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 132641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90 CHF
    36.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 4.25 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-41-7
Summenformel CH6ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 111.53
MDL-Nummer MFCD00013009
InChI-Schlüssel XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC-Name Aminoharnstoff;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Semicarbazide hydrochloride
Schmelzpunkt 170.0°C to 178.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCONHNH2·HCl
Menge 100 g
Beilstein 03,98
Fieser 01,1000; 15,284
Merck Index 15,8583
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 111.53
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen