Learn More
ratiolab™ Küvetten, Halbmikro, PS, (VE=1000Stck.) 1
Artikelnummer. 10171372
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.6 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10171372
Marke: ratiolab™ 2712120
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Küvetten gewährleisten dank ihrer verbesserten photometrischen Eigenschaften einheitlichere Probentemperaturen bei photometrischen Messungen. Ratiolab™ Semi-Mikro-Q-VETTES sorgen aufgrund ihrer optimierten Form und ihrer geringen Wandstärken für eine verbesserte Wärmeübertragung.
  • Glasklares Polystyrol (PS)
  • Wellenlängenbereich von 340 bis 900 nm
  • Sehr geringe Variation der Extinktionswerte
  • Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
  • Nestsortierte Produktion
  • Pfadlänge 10 mm
  • Außenabmessungen: 12.5 x 12.5 x 45 mm
  • In praktischen Gestellen aus Styrofoam: 100 identische Küvetten in einer Styrofoam-Box mit verschließbarem Deckel
Spezifikation
Typ Semi-Mikroküvette
Kapazität (metrisch) 1.6 ml
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 12.5 mm
Menge 1000 Küvetten
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 340 bis 900 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Photometrische Messung