Learn More
Greiner Bio-One Semi-Micro/Makroküvetten
Beschreibung
- Nicht steril
- Material: Kristallklares Polystyrol
- Minimale Lichtstreuung mit hoher Transmission
- Dünne Wände ermöglichen eine schnelle und gleichmäßige Temperierung, die für enzymatische Bestimmungen hilfreich ist
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Makroküvette |
| Kapazität (metrisch) | 4 mL |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Menge | 1000 Karton |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 340 bis 900 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spectrophotometer |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke Nicht für Diagnoseverfahren, sofern nicht anders angegeben