Learn More
Hellma Semi-Mikroküvetten, 104-QS (Paar)
Click to view available options
Schichtdicke:
10 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
- UV/VIS-Bereich
- Absorptionszelle
- Inklusive PTFE-Deckeln
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.4 ml |
| Material | QS-Suprasil-Quarz |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Dicke (metrisch) | Schichtdicke: 10 mm |
| Enthält | PTFE-Deckel |
| Menge | 2/Pckg., übereinstimmendes Paar |
| Schichtdicke | 10 mm |