Learn More
Thermo Scientific Chemicals Blot-Transferpuffer, halbtrocken (10X)
Artikelnummer. p-7076614
Click to view available options
Menge:
1 L
Gehäuse 2L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Artikelnummer. 15475839
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63664.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Menge 1 L
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperaturen