Learn More
Thermo Scientific Chemicals Blot-Transferpuffer, halbtrocken (10X)
Click to view available options
Menge:
1 L
Gehäuse 2L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Menge | 1 L |
| Lagerungsbedingungen | Umgebungstemperaturen |