Learn More
Globe Scientific Eigenständige Transportrohre mit separatem Schraubverschluss
Alle ansehen Globe Scientific ProdukteBeschreibung
- Die Röhren bestehen aus Polypropylen
- Mit eingeprägten Graduierungen
- Selbststehend mit kegelförmigem Boden
- Transparente Röhren ermöglichen eine ungehinderte Betrachtung der Proben
- Bruchfest und kann Gefriertemperaturen ausgesetzt sein
- Leckfeste Polyethylen-Schraubkappen können in einer einzigen Drehung entfernt oder versiegelt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar (nur Fläschchen) |
| Kapazität (metrisch) | 10 mL |
| Bodenform | Conical (Self-standing) |
| Material | Polypropylen |
| Gewindetyp | External |
| Graduierungen | 1 bis 10 ml |
| Enthält | Grüner Schraubverschluss |
| Modell | Selbststehendes Transportrohr |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |