Beschreibung
- Die transparenten Polypropylen-(PP)-Fläschchen ermöglichen eine ungehinderte Betrachtung der Probe
- Die Fläschchen sind bruchsicher und können Gefriertemperaturen ausgesetzt sein
- Sie verfügen über leckfeste Schraubkappen, die in einer einzigen Drehung entfernt oder versiegelt werden können
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Bodenform | Konisch, selbststehend |
| Material | Polypropylen |
| Gewindetyp | Extern |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Ja |
| Verschluss inklusive | Nein |
| Produkttyp | Transportröhre (selbststehend) |