Beschreibung
- Konzipiert für die sichere Lagerung und den Transport biologischer Materialien
- Transparente Polypropylen-(PP)-Phiolen ermöglichen eine ungehinderte Sicht der Probe
- Fläschchen sind bruchsicher und können frostigen Temperaturen ausgesetzt sein
- Leckfeste Schraubkappen können mit einer einzigen Umdrehung entfernt oder versiegelt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar (nur Fläschchen) |
| Kapazität (metrisch) | 10 mL |
| Bodenform | Conical (Self-standing) |
| Material | Polypropylen |
| Modell | Rockbasis |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Yes |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Mehr anzeigen |