Learn More
Globe Scientific Self-Standing Transport Tube with Screw Cap and Spoon
Description
- Non-sterile
- Non-graduated
- Cap material: Polypropylene (PP)
- Spoon material: Polystyrene (PS)
- Conical bottom with skirt
- Dimensions of tube: 25 x 90mm
- Dimensions with cap: 30 x 94mm
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Transport Tube |
| Farbe | Transparent |
| Enthält | Screw cap with spoon |
| Material | Polystyrene |
| Volumen (metrisch) | 30 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?